21912
Seringues SGE pour passeur d'échantillons Agilent/HP 7673, 7683 et 6850 ALS, aiguille fixe
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
needle type F (fixed needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler