Principaux documents
2631605
Supelco
Inlet Liner, colonne remplie, pour PerkinElmer® Autosystem 9000
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
unpacked
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
  • length 112 mm × O.D. 6 mm × I.D. 3 mm
  • original Mfr part no. N610-1048
  • available unpacked or wool packed (for dirty samples)
·