25723
Tube en silice fondue non polaire
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica tubing
Composition
methyl (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
df
0.32 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
3.0 m × 0.32 mm