Documents
1.07916
Supelco
Spectrosolv PSS
for the ACIDORAPID mineralizer
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.78 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.2 ppm
Ba: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.1 ppm
Co: ≤0.1 ppm
Cr: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (H₃PO₄): 40.9 - 43.7 %
Assay (H₂SO₄): 47.3 - 50.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.2 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.1 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.1 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.1 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.1 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.2 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.2 ppm
Informations légales
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable