Documents
24720
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.15 mL, conical clear glass (with top spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 500 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
conical clear glass (with top spring)
Conditionnement
pkg of 500 ea
D.E. × H
6 mm × 29 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)