29437-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.3 mL, clear glass insert, conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass insert
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
6 mm × 31 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Catégories apparentées
Autres remarques
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)