Principaux documents
24416
Seringues SGE pour passeurs d'échantillons Agilent/HP 7673 et 7683, aiguille amovible
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (dark orange)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
10R-HP-0.63
Caractéristiques
needle type (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002815
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Pièce de rechange