Principaux documents
24111
Supelco
Colonne capillaire pour la GC SP®-2380
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
eCl@ss :
32119290
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
fused silica
Agence
meets requirements for USP G48
Paramètres
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary highly polar
Description générale
Application : Colonne cyanosiloxane fortement polaire, couramment utilisée pour la séparation des isomères de position géométrique (cis/trans) des esters méthyliques d′acides gras (FAME) en groupe. Également utile lorsqu′il est nécessaire d′utiliser une colonne d′usage général hautement polaire avec une bonne stabilité thermique.
Code USP : Cette colonne répond aux exigences de l′USP G48.
Phase :
  • Stabilisée
  • Polysiloxane (90 % biscyanopropyl/10 % cyanopropylphényl)
Limites de température :
  • De sub-ambiante à 275 °C (isotherme ou programmée)
Application
  • La colonne capillaire SP®-2380 peut être adaptée pour la détermination de la composition en acides gras du pétrole brut par chromatographie capillaire en phase gazeuse, utilisée en conjonction avec la chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase normale et inversée afin d′étudier le contenu et la composition des tocophérols, stérols et phospholipides dans les huiles de soja provenant de soja génétiquement modifié.[1]
  • Elle a également été jugée apte à la l′identification des esters méthyliques d′acides gras dans des échantillons provenant de mammifères par chromatographie en phase gazeuse rapide.[2]
  • De plus, elle est également adaptée pour déterminer les taux d′hydrogénation et d′isomérisation développés pendant le processus d′hydrogénation des huiles comestibles par chromatographie capillaire en phase gazeuse.[3]
  • En outre, elle peut également être utilisée en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (DIF ou FID en anglais) pour analyser la cytotoxicité des acides gras provenant des huiles de graines contenant des acides linoléniques conjugués (ALC) sur les cellules tumorales de souris et les cellules leucémiques monocytaires humaines.[4]
Autres remarques
Nous proposons divers accessoires de chromatographie, notamment des seringues analytiques
Informations légales
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil.
Mounts TL
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
E M Bondia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for
R Suzuki et al.
Lipids, 36(5), 477-482 (2001-07-04)
The cytotoxicity of fatty acids from seed oils containing conjugated linolenic acids (CLN) was studied. Fatty acids from pomegranate, tung, and catalpa were cytotoxic to human monocytic leukemia cells at concentrations exceeding 5 microM for pomegranate and tung and 10
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Stark K and Salem N.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
Use of capillary gas chromatography for determining the hydrogenation level of edible oils.
Mateja N and Smidovnik A.
Journal of Chromatography A, 767 (1), 335-339 (1997)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the diameter of the column cage that SP™-2380 Capillary GC Column, comes on?
    1 answer
    1. For the 0.10-0.25 mm ID columns (such as this one), the cage is 6 in.  The cage is 8 in for all other columns.
      Helpful?
  3. Can I get an SP-2380 capillary column with different dimensions than what you have as stock items?
    1 answer
    1. Yes, we should be able to manufacture this column in most standard capillary column dimensions as a custom item.
      Helpful?
  4. What is the phase of SP™-2380 Capillary GC Column, Product 24111?
    1 answer
    1. The phase is a stabilized poly(90% biscyanopropyl / 10% cyanopropylphenyl siloxane) that has a maximum temperature of 275°C.