Principaux documents
23972
Seringue SGE pour passeur d'échantillons SGE, seringue SuperfleX
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002838
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Informations légales
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.