Principaux documents
26887-U
Seringues SGE pour passeur d′échantillons Agilent/HP 7673, 7683 et 6850 ALS, aiguille fixe
volume 5 μL, 5F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23-26 ga
Caractéristiques
needle type fixed tapered needle
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001822
L de l'aiguille
42 mm
Volume
5 μL
Description générale
Les seringues SGE sont conçues et testées pour répondre aux principales spécifications des échantillonneurs automatiques. Ces seringues possèdent un piston unique en son genre ne pouvant ni se plier, ni se gripper, et leur pointe est adaptée à des injections multiples et rapides. L′ensemble de ces caractéristiques font de cette seringue l′une des plus sûres à employer avec les échantillonneurs automatiques.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable