Principaux documents
23882
Régulateur de pression en ligne
High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Compatibilité
Air, H2, N2, Ar, He
Description générale
Détendeurs en-ligne : pression réglée au point d′utilisation. Ils sont conçus pour être installés en aval d′un détendeur de bouteille. La pression d′entrée dans nos régulateurs de pression en ligne ne doit pas dépasser 400 psig ; la pression de sortie varie en fonction de chaque détendeur.
Application
Air, H2, N2, Ar, He