23399-U
Colonne capillaire Omegawax pour GC/CPG
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
meets requirements for USP G16
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.10 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
15 m × 0.10 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Application(s)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
Type de colonne
capillary polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques