Principaux documents
22718-U
Supelco
Tube d′échantillonnage de 25 mL, Tekmar® MDL. 4100/4200
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Fabricant/nom de marque
Tekmar® 12-0507-024
Taille
150 mm × 19 mm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.