Principaux documents
22627
Kit de nettoyage de fenêtre de lampe pour détecteur PID
pkg of 1 ea
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41100000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Le kit de nettoyage comprend un produit de nettoyage à base d′alumine, des tampons et des instructions.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable