Principaux documents
22484-U
Supelco
Ferrule réductrice Supeltex M-2A
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I. × D.E.
1/16 in. × 1/8 in.
Compatibilité
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour . Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.[1]
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)