Documents
26200-U
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 75N, 5UL, PT#2, 26S GA
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87900
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)