Principaux documents
21031
Supelco
Ensemble de cartouche de filtration
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
EPA IP-8,TO-10A
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.