21028
GC Stationary Phase
phase Carbowax 1540, pkg of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 g
Paramètres
50-175 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
Carbowax 1540 phase
Solubilité
chloroform: soluble
Type de colonne
packed GC
Description générale
Application
Composants de kit seuls
- Carbowax® 1540
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)