21006
GC Stationary Phase
phase Apiezon L, bottle of 25 g
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 25 g
Paramètres
50-300 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
Apiezon L phase
Solubilité
chloroform, toluene: soluble
Type de colonne
packed GC
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable