Principaux documents
2049-U
Supelco
Entonnoir Büchner SPE Celite®
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
About This Item
Code UNSPSC :
41104018
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Composition
bed wt., 50 g
Conditionnement
pk of 6
D.I. × H
90 mm × 48 mm
Matrice
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
Groupe de la matrice active
celite coating
Application(s)
food and beverages
Description générale
Généralement utilisés comme agents de filtration et adsorbants tout type
Informations légales
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC