ZRB2375
Anti-Lyn Antibody, clone 1E23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC:2.7.10.2, Lck/Yes-related novel protein tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase Lyn, V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E23, recombinant monoclonal
Description
1E23 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 58.57 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... LYN(4067)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lyn in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Lyn in lysates from Ramos cells and 1:1,000 dilution in lysate from Raji cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lyn in Human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound tyrosine protein kinase Lyn peptide with a KD of 2.5 x 10-7 n an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable