ZRB2251
Anti-Siglec1/CD169 Antibody, clone 1O8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD169, Sialic acid-binding Ig-like lectin 1, Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 1, Sialoadhesin
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1O8, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SIGLEC1(6614)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human Lymph Node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Siglec1/CD169 in Human Lymph Node tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Siglec1/CD169 in lysate from SH-SY5Y cells and Human tonsil tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Siglec1/CD169 in Human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Siglec1/CD169 peptide with a KD of 9.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable