ZRB1700
Anti-β-Galactosidase Antibody, clone 1G21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC:3.2.1.23; Beta-gal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G21, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 116.48 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
E. coli
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bacterial ... LacZ(945006)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-Galactosidase in HeLa cells infected with Adenovirus expressing β-Galactosidase.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected E. coli β-Galactosidase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable