Z741687
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 50-1,200 μL, rack, L 90 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
low retention
Conditionnement
pack of 960 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Sartorius LH-L791210
Longueur
90 mm
Volume maximum
1.2 mL
Gamme de volumes
50-1,200 μL
Type de liaison
(liquid-repellent surface)