Principaux documents
Z740335
ThermASeal Foil heat sealable seal
LabRoll, W × L 78 mm × 500 m, sterile
Synonyme(s) :
bonding foil, non pierable bonding foil
1 EA
1 020.00 CHF
1 020.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
1 EA
1 020.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 020.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable: no
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IST Scientific IST-108-078SR
Larg. × L
78 mm × 500 m
Catégories apparentées
Description générale
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Application
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Informations légales
LabRoll is a trademark of IST Scientific
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific