Principaux documents
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
50 EA
761.00 CHF
761.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 EA
761.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
761.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05641.0001
Technique(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany