Principaux documents
Z731560
Hettich® drum rotor, 6 place
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Drum rotor, 6 place
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
1 EA
1 060.00 CHF
1 060.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
1 EA
1 060.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 060.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Caractéristiques
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1161
Paramètres
14,171 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG