Principaux documents
Z729027
Hettich® bucket for rotor 1324
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Hettich 1398
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1324
Catégories apparentées
Description générale
  • Bucket 1398 (Z729027) is not compatible with any lid
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG