Principaux documents
Z653381
Accessoires pour centrifugeuses Hettich® ROTOFIX 32A / Universal 320/320R
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
1 EA
70.80 CHF
70.80 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Changer de vue
1 EA
70.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
70.80 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Caractéristiques
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1383
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG