Z711047
Microwave Cassette Holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Tissue cassette holder for the H2100 Microwave.