Z709115
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
195.00 CHF
About This Item
195.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2780
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
50 μL
Gamme de volumes
0.5-50 μL
Volume
0.5—50 μL
Compatibilité
for use with
- Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Biohit Multi-Channel 5-50 μl
- Capp Aero 50 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
- Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
- Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA