Principaux documents
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
10 EA
118.00 CHF
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
10 EA
118.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
~ 200 μm spacing
Fabricant/nom de marque
3D Biotek PS152024-BR
Diam. des fibres
~150 μm
Taille
24 well
Dimension de pores
~200 μm (Fiber spacing)
Type de liaison
non-treated surface
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellusponge 9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
Z741042
Cellusponge