Principaux documents
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
1 EA
140.00 CHF
140.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
1 EA
140.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
140.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
Joints neck (108)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
without cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212277306
Capacité
5,000 mL
Diam. × H
220 mm × 322 mm
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences