Principaux documents
Z629243
Vivacell 250 ultrafiltration concentrator membrane inserts
MWCO 30 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
package of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Sartorius VC2521
Disponibilité
not available in USA and Canada, ROW
Paramètres
4 bar max. pressure (60 psi)
Larg. × H
116 mm × 235 mm
Volume d'arrêt de concentration
600 μL
Surface de la membrane
40 cm2
Taille du tube
250 mL , centrifuge bottle
Volume de travail
250 mL
Dimension de pores
30 kDa MWCO