Principaux documents
Z627046
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
1 EA
750.00 CHF
750.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
750.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
750.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.210-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
15 mm , aperture
Volume de la chambre
5 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with pipette tips, aperture 0.8mm diameter
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.