Principaux documents
Z626953
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 195 μL
1 EA
769.00 CHF
769.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
769.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
769.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Fabricant/nom de marque
Hellma 176.700-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
15 mm , aperture
Volume de la chambre
195 μL
Longueur du trajet optique
5 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 11mm × 3.5mm rectangular
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.