Z615080
Vivapore 5 solvent absorption concentrator
MWCO 7.5 kDa
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Description
min concentrate vol 50 μL
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Sartorius VP0502
Disponibilité
not available in USA and Canada, ROW
Surface de la membrane
20 cm2
Volume de travail
5 mL
Dimension de pores
7.5 kDa MWCO