Principaux documents
Z601535
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
4 EA
352.00 CHF
352.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
4 EA
352.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
352.00 CHF
Check Cart for Availability
Caractéristiques
Holds 7 x 15 mLtubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1742
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Description générale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni