Z358207
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
bottletop filtration system, sterile filtration
369.00 CHF
About This Item
369.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 567-0020
Contenance du flacon
1000 mL
Capacité du filtre
1000 mL
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Diam. de la membrane
90 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for cells and tissue culture.
- Faster results and less waiting time
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber