Principaux documents
Z329371
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 50 mm, bar diam. 12 mm
10 EA
105.00 CHF
105.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
10 EA
105.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
105.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Matériaux
triangular PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137820
Longueur
50 mm
Diam. de la barre
12 mm
Description générale
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Autres remarques
BR137820 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG