Principaux documents
Z329347
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 25 mm, bar diam. 14 mm
10 EA
115.00 CHF
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
10 EA
115.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
115.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Matériaux
triangular PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137812
Longueur
25 mm
Diam. de la barre
14 mm
Description générale
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Autres remarques
BR137812 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG