Z327654
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 1,000 mL, embossed scale: yes
77.80 CHF
About This Item
77.80 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1,000 mL
Hauteur
440 mm