Principaux documents
Z327565
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 50 mL, blue graduations
10 EA
61.30 CHF
61.30 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
10 EA
61.30 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
61.30 CHF
Check Cart for Availability
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL
Hauteur
200 mm
Couleur
blue graduations
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Autres remarques
BR34828 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.