Principaux documents
X2879
Sigma-Aldrich
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
150 UNITS
276.00 CHF
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
150 UNITS
276.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Poids moléculaire :
524.17 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Catégories apparentées
Forme physique
Supplied as a 10 mM solution in water
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable