WH0219699M1
Monoclonal Anti-UNC5B antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-UNC5H2, Anti-p53RDL1, Anti-unc-5 homolog B (C. elegans)
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UNC5B(219699)
Description générale
Immunogène
Sequence
GTDSGSEVLPDSFPSAPAEPLPYFLQEPQDAYIVKNKPVELRCRAFPATQIYFKCNGEWVSQNDHVTQEGLDEATGLRVREVQIEVSRQQVEELFGLEDY
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable