Principaux documents
WH0094274M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R14A antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CPI17, Anti-PPP1INL, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
PPP1R14A is a phosphorylation-dependent inhibitor of smooth muscle myosin phosphatase (see MIM 603768). Inhibition leads to increased myosin phosphorylation and enhances smooth muscle contraction in the absence of increased intracellular Ca(2+) concentration.[supplied by OMIM
Immunogène
PPP1R14A (AAH21089, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQRLGKRVLSKLQSPSRARGPGGSPGGLQKRHARVTVKYDRRELQRRLDVEKWIDGRLEELYRGMEADMPDEINIDELLELESEEERSRKIQGLLKSCGKPVEDFIQELLAKLQGLHRQPGLRQPSPSHDGSLSPLQDRARTAHP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable