WH0084676M1
Monoclonal Anti-TRIM63 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ32380, Anti-IRF, Anti-MURF1, Anti-MURF2, Anti-RNF28, Anti-SMRZ, Anti-tripartite motif-containing 63
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TRIM63(84676)
Description générale
Immunogène
Sequence
DKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGH
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable