WH0080201M5
Monoclonal Anti-HKDC1 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ22761, Anti-FLJ37767, Anti-MGC125688, Anti-hexokinase domain containing 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HKDC1(80201)
Immunogène
Sequence
MRAELEYGLKKKSHGLATVRMLPTYVCGLPDGTEKGKFLALDLGGTNFRVLLVKIRSGRRSVRMYNKIFAIPLEIMQGTGEELFDHIVQCIADFLDYMGLKGASLPLGFTFSFPCRQMSIDKGTLIGWTKGFKATDCEGEDVVDMLREAIKRRNEFDLDIVAVVNDTVGTMMTCGYEDPNCEIGLIAGTGSNMCYMEDMRNIEMVEGGEGKMCINTEWGGFGDNGCIDDIRTRYDTEVDEGSLNPGKQRYEKMTSGMYLGEIVRQILIDLTKQGLLFRGQISERLRTRGIFETKFLSQIESDRLALLQVRRILQQLGLDSTCEDSIVVKEVCGAVSRRAAQLCGAGLAAIVEKRREDQGLEHLRITVGVDGTLYKLHPHFSRILQETVKELAPRCDVTFMLSEDGSGKGAALITAVAKRLQQAQKEN
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable