Principaux documents
WH0079005M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCNM1 antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC3180, Anti-sodium channel modifier 1
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCNM1(79005)
Immunogène
SCNM1 (AAH00264, 1 a.a. ~ 230 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFKREGDDWSQLNVLKKRRVGDLLASYIPEDEALMLRDGRFACAICPHRPVLDTLAMLTAHRAGKKHLSSLQLFYGKKQPGKERKQNPKHQNELRREETKAEAPLLTQTRLITQSALHRAPHYNSCCRRKYRPEAPGPSVSLSPMPPSEVKLQSGKISREPEPAAGPQAEESATVSAPAPMSPTRRRALDHYLTLRSSGWIPDGRGRWVKDENVEFDSDEEEPPDLPLD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable