WH0064398M1
Monoclonal Anti-MPP5 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ12615, Anti-PALS1, Anti-membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5)
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPP5(64398)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
LDLNSSMRLKKLAQIPPKTGIDNPMFDTEEGIVLESPHYAVKILEIEDLFSSLKHIQHTLVDSQSQEDISLLLQLVQNKDFQNAFKIHNAITVHMNKAS
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable